2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G
PC4868W-10G
PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA
77.5
EUR
APOSPC4868W-100G
APOSPC4868W-10G
APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₆H₄F₃NO Smeltpunt: 150…155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153194 CAS nummer: 22245-83-6 |