2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 36.6 EUR
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Smeltpunt: 145…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042315
CAS nummer: 33252-63-0