4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4869H-1G PC4869H-5G
APOSPC4869H-1GEA 40.9 EUR
APOSPC4869H-1G APOSPC4869H-5G
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047603
CAS nummer: 23779-95-5