Indium(III) fluoride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 926 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III) fluoride, anhydrous 99%
Indium(III) fluoride
Formule: F₃In
Smeltpunt: 1170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016149
CAS nummer: 7783-52-0