Indium(III) trifluoroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4872-1G PC4872-5G
APOSPC4872-1GEA 110 EUR
APOSPC4872-1G APOSPC4872-5G
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Indium(III) trifluoroacetate
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050940
CAS nummer: 36554-90-2