4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 191 EUR
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00170930
CAS nummer: 57478-19-0