2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,4-Difluoro-m-tolualdehyde
PC48740-1G PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA 89.2 EUR
APOSPC48740-1G APOSPC48740-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777152
CAS nummer: 847502-88-9