Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48750-1G PC48750-5G
APOSPC48750-1GEA 23.6 EUR
APOSPC48750-1G APOSPC48750-5G
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226310
CAS nummer: 197516-57-7