1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4878-1G PC4878-500MG
APOSPC4878-1GEA 984 EUR
APOSPC4878-1G APOSPC4878-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₄O₂S
MW: 356.76 g/mol
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00975544
CAS nummer: 321433-74-3