1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48786-1G PC48786-25G PC48786-5G
APOSPC48786-1GEA 80.4 EUR
APOSPC48786-1G APOSPC48786-25G APOSPC48786-5G
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996896
CAS nummer: 444581-46-8