3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 22 EUR
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Kookpunt: 224…225 °C
Dichtheid: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236225
CAS nummer: 97582-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III