7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48809-25G PC48809-5G
APOSPC48809-25GEA 288 EUR
APOSPC48809-25G APOSPC48809-5G
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041867
CAS nummer: 53518-14-2