Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 537 EUR
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Formule: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
MW: 351.76 g/mol
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141695
CAS nummer: 338979-08-1