Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4883-1G PC4883-5G
APOSPC4883-1GEA 64.3 EUR
APOSPC4883-1G APOSPC4883-5G
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664270
CAS nummer: 338422-70-1