3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48830-1G PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA 162 EUR
APOSPC48830-1G APOSPC48830-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800805
CAS nummer: 217816-66-5