2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 87.6 EUR
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010327
CAS nummer: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III