2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48834-1G PC48834-5G
APOSPC48834-1GEA 0 EUR
APOSPC48834-1G APOSPC48834-5G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366521
CAS nummer: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III