Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4884-1G PC4884-500MG PC4884-5G
APOSPC4884-1GEA 537 EUR
APOSPC4884-1G APOSPC4884-500MG APOSPC4884-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Formule: C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₂S
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664271
CAS nummer: 338422-75-6