α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 322 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Technical Grade
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190103
CAS nummer: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II