α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-25G PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-25GEA 0 EUR
APOSPC4890-25G APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₄F₃I
Kookpunt: 197…198 °C
Dichtheid: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001041
CAS nummer: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
UN: 3265
ADR: 8,II