α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4891-100G PC4891-1KG PC4891-500G
APOSPC4891-100GEA 125 EUR
APOSPC4891-100G APOSPC4891-1KG APOSPC4891-500G
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene
Formule: C₇H₄F₃I
Kookpunt: 82 °C/25mmHg
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1,887 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001049
CAS nummer: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8,II