α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 65.8 EUR
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Formule: C₇H₄F₃I
Kookpunt: 185…186 °C/745mmHg
Dichtheid: 1,851 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039398
CAS nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4