4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-((4-fluorophenyl)amino)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(4-fluoroanilino)-2-oxoacetate
PC4896-10G PC4896-1G PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA 586 EUR
APOSPC4896-10G APOSPC4896-1G APOSPC4896-5G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀FNO₃
Smeltpunt: 120…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00119045
CAS nummer: 69065-91-4