Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4901-10G PC4901-1G PC4901-5G
APOSPC4901-10GEA 805 EUR
APOSPC4901-10G APOSPC4901-1G APOSPC4901-5G
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₆FNO₃
MW: 277.3 g/mol
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664293
CAS nummer: 303139-43-7