3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49011-1G PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-1GEA 884 EUR
APOSPC49011-1G APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261256
CAS nummer: 935534-48-8