1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 352 EUR
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Formule: C₄H₅BrF₂
MW: 170.985 g/mol
Kookpunt: 108…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797749
CAS nummer: 77613-65-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III