1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 81.8 EUR
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Formule: C₅H₉F₃O
Kookpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00462511
CAS nummer: 382-02-5