2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 1070 EUR
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.56 g/mol
Dichtheid: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80.56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16140197
CAS nummer: 865663-96-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III