2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 1110 EUR
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂N
Kookpunt: 156…164 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16140199
CAS nummer: 71701-99-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable