4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 129 EUR
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Kookpunt: 60 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 22…24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448258
CAS nummer: 1701-25-3