2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 242 EUR
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08459291
CAS nummer: 857061-44-0