5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC49064-5G PC49064-10G PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA 90.6 EUR
APOSPC49064-5G APOSPC49064-10G APOSPC49064-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08282771
CAS nummer: 445-14-7