4,5-Difluoro-m-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC49065-1G PC49065-5G PC49065-250MG
APOSPC49065-1GEA 137 EUR
APOSPC49065-1G APOSPC49065-5G APOSPC49065-250MG
4,5-Difluoro-m-toluic acid
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832332
CAS nummer: 1017778-60-7