3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49080-1G PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-1GEA 27.8 EUR
APOSPC49080-1G APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C8H5F3N2
MW: 186.1339 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955455
CAS nummer: 49674-28-4