4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC49081-100G
PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA
106
EUR
APOSPC49081-100G
APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formule:
C₇H₈FNO Smeltpunt: 45…46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077536 CAS nummer: 450-91-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |