2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 45.4 EUR
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 74…75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09038469
CAS nummer: 103438-84-2