2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 137 EUR
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800666
CAS nummer: 199590-69-7