p-Tolylsulphur pentafluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49104-1G PC49104-5G PC49104-250MG
APOSPC49104-1GEA 285 EUR
APOSPC49104-1G APOSPC49104-5G APOSPC49104-250MG
p-Tolylsulphur pentafluoride
p-Tolylsulphur pentafluoride
Formule: C₇H₇F₅S
Kookpunt: 80…81 °C/54mmHg
Dichtheid: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16817600
CAS nummer: 203126-21-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III