1-Bromo-5-fluoropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 132 EUR
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Formule: C₅H₁₀BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01709395
CAS nummer: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III