4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49117-1G PC49117-250MG PC49117-5G
APOSPC49117-1GEA 76 EUR
APOSPC49117-1G APOSPC49117-250MG APOSPC49117-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277488
CAS nummer: 18706-25-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable