1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49128-25G PC49128-5G PC49128-1G
APOSPC49128-25GEA 281 EUR
APOSPC49128-25G APOSPC49128-5G APOSPC49128-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formule: C₁₀H₁₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10566554
CAS nummer: 211108-50-8