2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 267 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Dichtheid: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525493
CAS nummer: 1204295-87-3