4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4914-5G PC4914-500MG PC4914-1G
APOSPC4914-5GEA 1520 EUR
APOSPC4914-5G APOSPC4914-500MG APOSPC4914-1G
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
Formule: C₁₂H₁₁ClF₃N₃O₃
Smeltpunt: 166…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202686
CAS nummer: 339096-60-5