2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 368 EUR
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₂N
Dichtheid: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226632
CAS nummer: 114468-01-8
UN: 1993
ADR: 3,III