5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 58.4 EUR
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Smeltpunt: 35…40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11977429
CAS nummer: 845827-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III