2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 1870 EUR
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199287
CAS nummer: 1374659-38-7
UN: 1993
ADR: 3,III