2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49149-1G PC49149-25G PC49149-5G
APOSPC49149-1GEA 118 EUR
APOSPC49149-1G APOSPC49149-25G APOSPC49149-5G
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
Formule: C₇H₄F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026289
CAS nummer: 195886-79-4