1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 22 EUR
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783665
CAS nummer: 128259-71-2