5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 48.3 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C7H3ClF2O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658163
CAS nummer: 130025-33-1