3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
PC49162-1G PC49162-250MG
APOSPC49162-1GEA 256 EUR
APOSPC49162-1G APOSPC49162-250MG
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988825
CAS nummer: 950670-18-5